Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, stora kapslar
Produktkod. 11323249 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323249 1000 g 1kg
11353249 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323249 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113002136
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formuleringar för E. coli -tillväxtmedier kända som LB Medium innehåller typiskt 10 g trypton och 5 g jästextrakt per liter; Lennox LB Medium innehåller även 5g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™ FDA
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 5g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Escherichia coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
Kvantitet 1000 g