Läs mer
BD™ LBS Agarplattor
Produktkod. 15796162
Change view
LBS Agar: 20 x 9 mm plattor
Produktkod.
15796162 LBS Agar: 20 x 9 mm plattor
1 options
Produktkod. 15796162 Leverantör BD™ Leverantörsnummer 255011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
BD™ LBS Agarplattor, även känd som Rogosa Agar, är ett halvdefinierat, delvis selektivt medium som är redo att användas för isolering och räkning av laktobaciller från livsmedel och från tarm-, vaginal- och tandflora.
BD LBS Agar används för isolering och räkning av laktobaciller från livsmedel, mejeriprodukter och mänskliga tarm-, vaginal- och tandfloror.
  • LBS Agar är mer selektivt för att förhindra överväxt av mögel, streptokocker och spridande organismer än tomatjuiceagar
  • Kaseinpepton, jästextrakt och ammoniumsalt ger kväve
  • Polysorbate 80 tillför fettsyror som är nödvändiga för tillväxten av laktobaciller
  • Mangan och magnesium är tillväxtfaktorer
  • Glukos är en universell energi- och kolkälla
  • Ammoniumcitrat, natriumacetat, ättiksyra och järnsulfat fungerar som hämmare av streptokocker och andra kontaminerande organismer och ger det låga pH som tolereras av laktobaciller men inte av många andra organismer
  • Fosfat, tillsammans med acetat och ättiksyra, stabiliserar pH
Levereras färdig att använda Stacker™ tallrikar
  • Förberedda pläterade media är redo för omedelbar användning
  • Mikrobiologiskt kontrollerad för kompromisslös isolering av mikroorganismer
  • Specialiserat lock och botten gör att plattorna kan låsas ihop och staplas utan att glida
  • Speciellt konstruerad design separeras enkelt utan att provet skakas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara mörkt i originalfodral i 2° -8° C
Upptäcker laktobaciller
Formatera Förberedda odlingsplattor
Produkttyp Agarplatta
Målorganismklass Laktobaciller
Formulering Per beredd 1 l: Pankreatisk smältning av kasein 10 g, natriumacetathydrat 25 g, jästextrakt 5 g, ättiksyra 1,3 mL, kaliumdivätefosfat 6 g, magnesiumsulfat 0,575 g, ammoniumcitrat 2 g, mangansulfat 0,1 g sulfat, 2 g ferrousulfat 0,1 g sulfat 0,034 g, polysorbat 80 1 g, agar 15 g
För användning med (applikation) isolering och uppräkning av laktobaciller från livsmedel och från tarm-, vaginal- och tandflora
Inkubationsförhållanden 35± 2° C i en aerob atmosfär
Inkubationstid 48-72 timmar
Förpackningstyp 10 tallrikar med lock per plasthylsa
Kvantitet 20 plattor
Diameter (metrisk) 90 mm