Läs mer
Lovibond™ LC 100 handhållen avbildningsspektrofotometer
För användning med (applikation):
Food/Bev, Cosmetics, Pharm/Med
Mat och dryck, beläggningar, hushållsprodukter, läkemedel och kosmetika, textilier, kemikalier, medicinska och kliniska, plaster
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje mått kombinerar 27 bilder belysta med olika färger och från olika håll
- Möjliggör förhandsgranskning av mätarea och lagring och återkallande av bild efter mätning
- Mäter och lagrar upp till 20 referensstandarder med varje datum och tid stämplad med möjlighet att namnge
- Lagrar upp till 350 provmätningar på enheten och jämför med referensstandarder
- Prover kan taggas via tangentbordet på skärmen för text eller via inbyggd röstinspelare
- Endast för inomhusbruk
LC 100 och SV 100 integrerat kit
- Innehåll: spektrofotometer, hållare, provceller, USB sladd, bärväska
Mat och dryck, Textil, Kemikalier, Läkemedel och kosmetika, Medicin och klinisk
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | TFT |
| För användning med (applikation) | Mat och dryck, beläggningar, hushållsprodukter, läkemedel och kosmetika, textilier, kemikalier, medicinska och kliniska, plaster |
| Inkluderar | Spektrofotometer, hållare, provceller, USB sladd, bärväska |
| Mätningstid | 1,8 sek. |