Läs mer
Tocris Bioscience™ LC 2 Epimer
Beskrivning
Negative control for LC 2 (Cat. No. 7420).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2 S,4 S)-1-(-2-(3-(3-(-2-(((7-(8-Chloronaphthalen-1-yl)-4-(-3-(cyanomethyl)-4-(2-fluoroacryloyl)piperazin-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidin-1-yl)propoxy)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-m) |
| CAS | 2502156-12-7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylformel | C59H71ClFN11O7S |
| Renhet | 0.95 |