Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Produktkod. 15228743
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0,1 mm
0.1 mm
0,15 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15228743
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mekaniskt robust polymermantlad slang av smält kiseldioxid för användning i HPLC-system.
  • Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
  • PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
  • Effektivt pH-område från 0 till 10
  • Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
    Specifikationer
    Typ Slangar
    Inkluderar 5/Pk.
    Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
    Total längd (metrisk) 50 mm
    Material Polymermantlad Fused Silica