Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografislang
- Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Produktkod. 15258763
Change view
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
36 product options available for selection
| Produktkod. | Total längd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15258763 | 200 mm | 0,075 mm | Paket med 5 |
| 15258783 | 50 mm | 0,53 mm | Paket med 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0,3 mm | Paket med 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0,15 mm | Paket med 5 |
| 15268753 | 150 mm | 0,05 mm | Paket med 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0,1 mm | Paket med 2 |
| 15298763 | 200 mm | 0,1 mm | Paket med 5 |
| 15248743 | 200 mm | 0,15 mm | Paket med 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0,05 mm | Paket med 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0,3 mm | Paket med 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0,1 mm | Paket med 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0,3 mm | Paket med 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0,53 mm | Paket med 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0,075 mm | Paket med 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0,025 mm | Paket med 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0,025 mm | Paket med 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0,2 mm | Paket med 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0,025 mm | Paket med 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0,2 mm | Paket med 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0,025 mm | Paket med 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0,15 mm | Paket med 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0,075 mm | Paket med 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0,3 mm | Paket med 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0,15 mm | Paket med 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0,175 mm | Paket med 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0,3 mm | Paket med 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0,075 mm | Paket med 5 |
| 15248783 | 100 mm | 0,53 mm | Paket med 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0,2 mm | Paket med 2 |
| 15278763 | 50 mm | 0,1 mm | Paket med 5 |
| 15278783 | 500 mm | 0,53 mm | Paket med 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0,2 mm | Paket med 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0,025 mm | Paket med 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0,1 mm | Paket med 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0,2 mm | Paket med 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0,15 mm | Paket med 2 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15258763
Leverantör
Trajan Scientific and Medical™
Leverantörsnummer
0624293
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 12-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
- PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
- Effektivt pH-område från 0 till 10
- Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Inkluderar | 5/Pk. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,075 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.6 mm |
| Total längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Polymermantlad Fused Silica |