Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Code produit. 15268743
Click to view available options
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Conditionnement:
Paket med 2
Paket med 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15268743
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0624232
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mekaniskt robust polymermantlad slang av smält kiseldioxid för användning i HPLC-system.
  • Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
  • PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
  • Effektivt pH-område från 0 till 10
  • Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
    Spécification
    Typ Slangar
    Inkluderar 5/Pk.
    Diameter (metrisk) Inre 0,15 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
    Total längd (metrisk) 150 mm
    Material Polymermantlad Fused Silica
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis