Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.025 mm
0,05 mm
0.05 mm
0.075 mm
0,1 mm
0.1 mm
0,15 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0,3 mm
0.3 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
- PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
- Effektivt pH-område från 0 till 10
- Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Inkluderar | 2/Pk. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.6 mm |
| Total längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Polymermantlad Fused Silica |