Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slang
Produktkod. 15298763
Change view
Total längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15298763 200 mm 0,1 mm Paket med 5
15258763 200 mm 0,075 mm Paket med 5
15258783 50 mm 0,53 mm Paket med 5
15268733 200 mm 0,3 mm Paket med 5
15268743 150 mm 0,15 mm Paket med 5
15268753 150 mm 0,05 mm Paket med 5
15268763 500 mm 0,1 mm Paket med 2
15248743 200 mm 0,15 mm Paket med 5
15298753 150 mm 0,05 mm Paket med 2
11991606 500 mm 0,3 mm Paket med 2
15208773 150 mm 0,1 mm Paket med 5
15258733 150 mm 0,3 mm Paket med 5
15268783 150 mm 0,53 mm Paket med 5
15238763 100 mm 0,075 mm Paket med 5
15278733 50 mm 0,025 mm Paket med 5
15298733 150 mm 0,025 mm Paket med 5
15208733 200 mm 0,2 mm Paket med 5
15208743 200 mm 0,025 mm Paket med 5
15218733 150 mm 0,2 mm Paket med 5
15218743 500 mm 0,025 mm Paket med 2
15228743 50 mm 0,15 mm Paket med 5
15228763 50 mm 0,075 mm Paket med 5
15238733 50 mm 0,3 mm Paket med 5
15238743 100 mm 0,15 mm Paket med 5
15238783 150 mm 0,175 mm Paket med 5
15248733 100 mm 0,3 mm Paket med 5
15248763 150 mm 0,075 mm Paket med 5
15248783 100 mm 0,53 mm Paket med 5
15278723 500 mm 0,2 mm Paket med 2
15278763 50 mm 0,1 mm Paket med 5
15278783 500 mm 0,53 mm Paket med 2
15288723 50 mm 0,2 mm Paket med 5
15288733 100 mm 0,025 mm Paket med 5
15288763 100 mm 0,1 mm Paket med 5
15298723 100 mm 0,2 mm Paket med 5
15258743 500 mm 0,15 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 15298763 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 0624303
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
View all promotions
Beräknad leverans: 30-09-2026
Mekaniskt robust polymermantlad slang av smält kiseldioxid för användning i HPLC-system.
  • Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
  • PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
  • Effektivt pH-område från 0 till 10
  • Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
    Specifications
    Typ Slangar
    Färg Rött
    Inkluderar 5/Pk.
    Diameter (metrisk) Inre 0,1 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 1.58 mm
    Total längd (metrisk) 200 mm
    Material Polymermantlad Fused Silica