Läs mer
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Product Code. 10669191 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Kemiskt namn eller material:
Ninhydrin
Unit Size:
100ml
Product Code. Kemiskt namn eller material Unit Size
10669191 Ninhydrin 100ml
1 options
Product Code. 10669191 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 814203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    393.87 SEK / 100ml
    Save 103.13 SEK
    20% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Används för postkromatografiska detektionsreaktioner i tunnskiktskromatografi. Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagens är ett urval av ofta använda sprayreagenser som är lämpade för sprayning eller doppning TLC tallrikar. Laboratoriespruta av glas (fabriknr. 814101) säljs separat.
  • Brett urval av premiumreagens tillgängliga för detektering av ett brett spektrum av ämnen
  • Kan användas för sprutning eller doppning av TLC tallrikar
  • Förpackad i 100 ml bärnstensfärgade flaskor med skruvlock
  • Använd med kemiskt resistenta sprutor, inklusive Macherey-Nagel laboratoriespruta av glas med gummilampa (fabriknr. 814101, säljs separat)
Specifications
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
CAS 7705-08-0
Färg Rött
Densitet 0,–79 0,86 g/cm 3
Detektionsmetod Spraya eller doppning
Koncentration 0,1 till< 1% Ninhydrin
Formulering Ninhydrin i etanol
För användning med (applikation) Detektion av aminosyror, aminer, aminosocker
För användning med (utrustning) TLC tallrikar
Matris Etanol
Smältpunkt -114 °C
Molekylformel C9H6O4​​
Odör Alkoholhaltig
Förpackningstyp Bärnstensfärgad flaska med skruvlock
Produkttyp Sprayvisualiseringsreagens
Kvantitet 100 mL
Form Lösning
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ninhydrin