Läs mer
LC3 Antibody Pack, Novus Biologicals™
Antibody Pack
Brand:  Novus Biologicals NB910-40752-1Pack
Produktkod. 18548901
  • 9095.00 SEK / 1 uppsättning
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
LC3 Antibody Packantibody specifically detects LC3 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bacteria, Bovine, Canine, Primate, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, ChIP assay (ChIP), Gene Knock-Out, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
LC3
Unconjugated
For NB600-1384: Polyclonal LC3B Antibody was made to a synthetic peptide made to the N-terminal region of the human LC3B protein [Uniprot: Q9GZQ8]., For NB100-2331: A synthetic peptide made to an internal portion of the human LC3 protein sequence (between residues 25-121) [Uniprot: Q9H492]., For NB100-2220: Polyclonal LC3B Antibody was made to a synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human LC3B protein sequence (between residues 1-100) [UniProt# Q9GZQ8].
RUO
81631
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
ATG8F, LC3B, MAP1A/1BLC3, map1lc3b, MAP1LC3B-a, microtubule associated protein 1 light chain 3 beta
1 Pack
Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, mTOR Pathway
Human, Mouse, Rat, Pig, Bacteria
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis