Läs mer
Novus Biologicals™ LC3A Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18472679 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,1 mg
Produktkod. 18472679
Brand: Novus Biologicals™ NB1002331PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 84557
Art Human
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-2331
Gene Alias ATG8E, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, LC3, LC3A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/1 B light chain 3 A, MAP1A/MAP1B LC3 A, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, MAP1ALC3, MAP1BLC3, MAP1LC3A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, microtubule-associated proteins 1 A/1 B light chain 3, microtubule-associated proteins 1 A/1 B light chain 3 A
Gensymbol MAP1LC3A
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Autophagy, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Hypoxia, Macroautophagy, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Signal Transduction
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.