Läs mer
Brannan™ LCD-skärm Digital nedräkningstimer
Beskrivning
- Räknar ner från 99min 59s med larm
- Ryggklämma med stativ, magnet och krok
- Mått: 90mm x 65mm
- Sifferhöjder: 27 mm och 20 mm
- Levereras med 1 x AAA-batteri
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital nedräkningstimer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Noggrannhet | ±60 sek/månad |
| Visa | Digital |
| Batterityp | AAA |
| Visa mått | 64 x 38 mm |
| Vikt (metrisk) | 78 g |
| Inkluderar | Batterier |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Certifikat och efterlevnad | CE EMC, RoHS, WEEE |