Läs mer
Brannan™ Four-way Timer and Clock
Visa:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 24hr count down and up
- Large, easy to read display
- 12 or 24 hour clock
- Magnetic back, clip and stand
- Dimensions: 75mm x 62mm x 15mm
- LCD dimensions: 50mm x 22mm
- Supplied with 2 x LR44 batteries
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 4 Way Timer and Clock |
| Tidsintervall | 24 hr. countdown timer, 12/24 hr. clock |
| Larm | Audible |
| Noggrannhet | ±60sec./month |
| Visa | Digital |
| Batterityp | LR44 |
| Visa mått | 22 x 50 mm |
| Mått (L x B x H) | 75 x 15 x 62 mm |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 15 mm |
| Visa mer |