Läs mer
Brannan™ LCD-skärm Slimline Timer
Visa:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Räknar upp eller ner från 99min, 59s
- Larmet ljuder när nedräkningen når noll
- Magnetisk baksida
- Batteri ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slimline Timer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Larm | Låter i 30 sek. |
| Visa | Digital |
| Batterityp | LR44 |
| Visa mått | 12 x 34 mm |
| Längd (metrisk) | 48 mm |
| Bredd (metrisk) | 18 mm |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Vikt (metrisk) | 37 g |
| Visa mer |