Läs mer
Testo™ LCD-skärm termo-hygrometer
Produktkod. 10316802
Change view
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
10316802 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 10316802 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0560 6081
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna termohygrometer för en mängd olika applikationer. Testo™ 608-H1 termohygrometrar ger en kontinuerlig visning av aktuella temperatur- och luftfuktighetsvärden.
  • Kontinuerlig mätning och visning av temperatur och relativ luftfuktighet
  • Beräkning och visning av daggpunkten
  • Stor, tydlig display
  • Kapacitiv fuktgivare med långtidsstabilitet för många års mätning
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Upplösning 0.001
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Visningstyp LCD
Vikt (metrisk) 168 g
Spänning 9 V
För användning med (applikation) För att mäta och visa temperatur och relativ fuktighet kontinuerligt