Läs mer
Brannan™ LCD-skärm Trippel timer och klocka
Visa:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Räknar ner från och upp till 20 timmar med larm
- Minnestimer
- Klocka
- 10 mm sifferhöjd
- Ryggklämma med stativ och magnet
- Mått: 60mm x 70mm
- Ersättningsbatterier som krävs är 2 x SR41/392
- Att använda alla tre timers samtidigt är endast tillgängligt med alternativet Nedräkning
- Endast 1 timer kan användas på uppräkningsfunktionen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trippel timer och klocka |
| Tidsintervall | 12 till 24 timmar. |
| Noggrannhet | ±60 sek/månad |
| Visa | Digital |
| Batterityp | LR44 |
| Visa mått | 45 x 41 mm |
| Längd (metrisk) | 69 mm |
| Bredd (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 92 mm |
| Vikt (metrisk) | 60 g |
| Visa mer |