Läs mer
Hach™ LCK kyvetttest
Produktkod. 10182404
Change view
Analyter:
Bor
Molybden
Nitrit
Nonjoniska tensider
Syrakapacitet (KS4.3/CaCO3)
Totalt organiskt kol
Upplöst sulfid
Förpackningsstorlek:
25 tester
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analyter Förpackningsstorlek
10182404 Upplöst sulfid -
10656090 Molybden -
10122744 Syrakapacitet (KS4.3/CaCO3) -
10156112 Nonjoniska tensider -
11578149 Totalt organiskt kol 25 tester
10137309 Bor -
10749873 Nitrit Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10182404 Leverantör Hach™ Leverantörsnummer LCK653
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Infoga, läs och avsluta. Hach™ LCK Cuvette Tests är fördoserade reagenser förpackade i en fullt utrustad låda. De ger maximal säkerhet, användarvänlighet och fotometrisk utvärdering, samtidigt som de använder en minimal mängd reagens/kemikalier för en miljövänlig lösning.
Hach LCK Cuvette Tests är officiellt godkända för lagligt krävda samtyckesgränser. Med hjälp av Addistas standardlösningar och rundtestlösningar ger de trygghet i att analytiska resultat alltid är korrekta. Fotometern identifierar cuvette-testet från dess streckkod (IBR+) och beräknar resultatet omedelbart. Cuvettes ger precision och säkerhet med hjälp av Dosicap Zip som eliminerade kontakt med reagenser.
  • Fördoserade, färdiga reagenser utan att behöva skölja
  • Precisa och tillförlitliga mätvärden
  • Maximal säkerhet för användarna, tack vare det slutna systemet och låga mängder reagenser
  • Bekväm och felfri dosering av reagenserna
  • Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern
  • Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning
Beställningsinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Upplöst sulfid
Certifikat och efterlevnad ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Färg Ljusblått
Formatera Fördoserade tuber
För användning med (applikation) Vattenkvalitetstestning
För användning med (utrustning) Fotometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista standardlösningar
Inkluderar Fullt utrustad låda, reagensset
Antal tester 25
Räckvidd 0,1 till 2,0 mg/L S2-
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C
Testmetod Dimetyl-p-fenylendiamin
Typ Sulfid-Cuvette-testet
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride