Läs mer
Hach™ LCK kyvetttest
Beskrivning
Hach LCK Cuvette Tests är officiellt godkända för lagstadgade samtyckesgränser. Med hjälp av Addista standardlösningar och round robin testlösningar ger de försäkran om att analysresultat alltid är korrekta. Fotometern identifierar kyvetttestet från dess streckkod (IBR+) och beräknar resultatet omedelbart. Kyvetter ger precision och säkerhet med hjälp av Dosicap Zip som eliminerar kontakt med reagenser.
- Fördoserade, bruksfärdiga reagenser utan sköljningssteg
- Exakta och tillförlitliga mätvärden
- Maximal säkerhet för användarna, tack vare det stängda systemet och låga mängder reagens
- Bekväm och felfri dosering av reagenserna
- Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern
- Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning
Beställningsinfo
dimRange
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Totalt organiskt kol |
| Certifikat och efterlevnad | EN 1484 ,DIN 38409-H3 |
| Färg | Klart |
| Formatera | Fördoserade rör |
| För användning med (applikation) | Vattenkvalitetstestning |
| För användning med (utrustning) | Fotometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista standardlösningar |
| Inkluderar | Fullt utrustad låda, reagensset |
| Antal tester | 25 |
| Räckvidd | 3 till 30 mg/LC |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Visa mer |