Läs mer
Hach™ LCK kyvetttest
Produktkod. p-7115587
Analyter:
Nitrit (NO 2 -N)
Totalt organiskt kol (TOC)
Förpackningsstorlek:
25 tester
Paket med 50
Produktkod. 11578149
Brand: Hach™ LCK385
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Infoga, läs och avsluta. Hach™ LCK Cuvette Tests är fördoserade reagenser förpackade i en fullt utrustad låda. De ger maximal säkerhet, användarvänlighet och fotometrisk utvärdering, samtidigt som de använder en minimal mängd reagens/kemikalier för en miljövänlig lösning.
Hach LCK Cuvette Tests är officiellt godkända för lagstadgade samtyckesgränser. Med hjälp av Addista standardlösningar och round robin testlösningar ger de försäkran om att analysresultat alltid är korrekta. Fotometern identifierar kyvetttestet från dess streckkod (IBR+) och beräknar resultatet omedelbart. Kyvetter ger precision och säkerhet med hjälp av Dosicap Zip som eliminerar kontakt med reagenser.
  • Fördoserade, bruksfärdiga reagenser utan sköljningssteg
  • Exakta och tillförlitliga mätvärden
  • Maximal säkerhet för användarna, tack vare det stängda systemet och låga mängder reagens
  • Bekväm och felfri dosering av reagenserna
  • Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern
  • Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning
Beställningsinfo
dimRange
Specifikationer
Analyter Totalt organiskt kol (TOC)
Certifikat och efterlevnad EN 1484 ,DIN 38409-H3
Färg Klart
Formatera Fördoserade rör
För användning med (applikation) Water quality testing
För användning med (utrustning) Fotometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista standardlösningar
Inkluderar Fullt utrustad låda, reagensset
Antal tester 25
Räckvidd 3 till 30 mg/LC
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Testmetod Rensning, Persulfatdigestion
Typ Total Organic Carbon Cuvette Test