Läs mer
LCL161, MedChemExpress
Beskrivning
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LCL161 |
| CAS | 1005342-46-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H33FN4O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.63 |
| Formel vikt | 500.63 |
| Visa mer |