Läs mer
LCL161, MedChemExpress
Produktkod. p-200096773
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16429167 5 mg -
16426598 10 mg -
16452687 50 mg 50mg
15590593 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16429167 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LCL161
CAS 1005342-46-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H33FN4O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 500.63
Formel vikt 500.63
Procent renhet 98.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death