Läs mer
LCL521 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LCL521 dihydrochloride is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LCL521 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1226759-47-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H54Cl2N4O7 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (150.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CN(C)C)O[C@H](C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |