Läs mer
LCL521, MedChemExpress
Beskrivning
LCL521 is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LCL521 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1226851-11-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H52N4O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 165 mg/mL (278.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (168.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CN(C)C)O[C@H](C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O |
| Visa mer |