Läs mer
LCMS Daily Check Standard 1, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16349897 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
16349897 1 ml
1 options
Produktkod. 16349897 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer LCDC1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LCMS Daily Check Standard 1
Namnnotering EPA 535
Förpackning Glass Ampoule
CAS 58-08-2, 50-55-5
Explosionsgräns 4.4% (volume); 16% (volume)
Tändpunkt 525°C
Ångtryck 97 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnamn Caffeine,Reserpine
Densitet 0.7822g/cm3
Fysisk form Fluid
Element Caffeine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Kvantitet 1 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LCMS Daily Check
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile