Läs mer
LC/MS Daily Check Standard 2, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15216106 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15216106 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15216106 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer LCDC2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-nitrofenol100-02-710 μg/ml
Koffein58-08-210 μg/ml
Reserpin50-55-510 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LC/MS Daily Check Solution 2
Namnnotering EPA 535
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 100-02-7, 58-08-2, 50-55-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Explosionsgräns 4.4% (volume); 16% (volume)
Tändpunkt 525°C
Ångtryck 97 hPA (20°C)
Metoder For US EPA Method 535
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrophenol,Caffeine,Reserpine
Densitet 0.7822g/cm3
Fysisk form Vätska
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 4-Nitrophenol, Caffeine, Reserpine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Kvantitet 1 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LCMS Daily Check
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning