Läs mer
MedChemExpress LCMV gp33-41
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.09% |
| CAS | 151705-84-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 1044.22 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 12.5 mg/mL (11.97 mM∣Need ultrasonic) |