Läs mer
Motic™ LD Plan akromatiska mål
Förstoringskraft:
10X
20X
5X
Numerisk bländare:
0.13
0.25
0.4
Arbetsavstånd:
8.1 mm
17.5 mm
20.3 mm
Beskrivning
- För användning med Motic™ Panthera TEC POL mikroskop
- LD Plan Akromatiska mål
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikroskop mål |
| För användning med (utrustning) | Motic™ TEC POL mikroskop |
| Linstyp | Planera Achromatic |
| Förstoringskraft | 5X |
| Numerisk bländare | 0.13 |
| Arbetsavstånd | 20.3 mm |