Läs mer
Tocris Bioscience™ LDC 000067
Produktkod. p-7161646
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18706376
Brand: Tocris Bioscience™ 6752/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective CDK9 inhibitor (IC50 = 44 nM at CDK9-cyclin T1)
LDC 000067 is a potent and selective CDK9 inhibitor (IC50 = 44 nM at CDK9-cyclin T1). Inhibits other CDKs in the micromolar range (IC50 values are 2.4, 5.5, 9.2, >10 and >10 μM for CDK2-cyclin A, CDK1-cyclin B1, CDK4-cyclin D1, CDK6-cyclin D3 and CDK7-cyclin H-MAT1, respectively). Inhibits P-TEFb-dependent in vitro transcription. Induces apoptosis in vitro and in vivo in combination with BI 894999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[[6-(2-Methoxyphenyl)-4-pyrimidinyl]amino]benzenemethanesulfonamide
CAS 1073485-20-7
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C18H18N4O3S
Formel vikt 370.43
Renhet 98%