Läs mer
LDC000067, MedChemExpress
Produktkod. 16496888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496888 10 mg -
16402957 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15878
MedChemExpress LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LDC000067
CAS 1073485-20-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18N4O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym LDC067
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (126.88 mM)
LEDER O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 370.43
Formel vikt 370.43
Procent renhet 98.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease