Läs mer
LDC4297, MedChemExpress
Produktkod. 16493316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493316 25 mg -
16475278 10 mg -
16441487 50 mg -
16437997 5 mg -
16420176 2 mg 2mg
16405946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16493316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12653
MedChemExpress LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LDC4297
Fysisk form Solid
CAS 1453834-21-3
Färg White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28N8O
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 60 mg/mL (138.72 mM)
LEDER CC(C)C1=C(N2N=C1)N=C(OC3CNCCC3)N=C2NCC4=CC=CC=C4N5C=CC=N5
Molekylvikt (g/mol) 432.52
Formel vikt 432.52
Procent renhet 98.25%