Läs mer
LDC7559, MedChemExpress
Beskrivning
LDC7559 is a gasdermin D (GSDMD) inhibitor via blocking neutrophil extracellular trap (NET) in the late stages .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LDC7559 |
| CAS | 2407782-01-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (286.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(C=CC=C1)C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.38 |
| Formel vikt | 349.38 |
| Visa mer |