Läs mer
LDH-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
LDH-IN-1 is a novel pyrazole-based inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) with IC50s of 32 and 27 nM for LDHA and LDHB, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LDH-IN-1 |
| CAS | 1964515-43-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H26N4O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(CC2=C(N(C3=NC(C(O)=O)=CS3)N=C2C4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC6CC6)C=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.68 |
| Formel vikt | 570.68 |
| Visa mer |