Läs mer
LDN-192960, MedChemExpress
Produktkod. 16488387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16488387 5 mg
1 options
Produktkod. 16488387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY134555mg
MedChemExpress LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LDN-192960
CAS 184582-62-5
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20N2O2S
Kvantitet 5 mg
LEDER NCCCSC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC=C(OC)C=C31
Molekylvikt (g/mol) 328.43
Formel vikt 328.43
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease