Läs mer
LDN-212320, MedChemExpress
Produktkod. 16445308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16445308 10 mg 10mg
16411517 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16445308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12741
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LDN-212320
Fysisk form Solid
CAS 894002-50-7
Färg Gray
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15N3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym LDN-0212320 OSU-0212320
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (170.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=CC=C1CSC2=NN=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 293.39
Formel vikt 293.39
Procent renhet 98.0%