Läs mer
LDN-214117, MedChemExpress
Beskrivning
LDN-214117 is a potent and selective ALK2 inhibitor with IC50 of 22 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LDN-214117 |
| CAS | 1627503-67-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.37 mM) |
| LEDER | CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.52 |
| Formel vikt | 419.52 |
| Visa mer |