Läs mer
LDN-27219, MedChemExpress
Beskrivning
LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LDN-27219 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312946-37-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16N4O2S2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (306.00 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(SCC(NN)=O)=NC3=C1C(C4=CC=CC=C4)=CS3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.5 |
| Visa mer |