Läs mer
Kartell™ LDPE hink med pip
Produktkod. 10132381
Höjd (metrisk):
250 mm
280 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
9 l
Produktkod. 10132381
Brand: Kartell™ 0090600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderad skopa tillverkad av robust LDPE-plast. Kartell™ Skopor med pip ger ett hållbart val för rengöringslösningar för laboratorier.
  • Mängd storlekar
  • Lämplig för livsmedel
  • Inbyggd djup pip för enkel upphällning
Specifikationer
Produkttyp Hink
Examen Ja
Material LDPE
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 280 mm
Kvantitet 1 st