Läs mer
Kartell™ LDPE hink med pip
Höjd (metrisk):
250 mm
280 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
9 l
Beskrivning
- Mängd storlekar
- Lämplig för livsmedel
- Inbyggd djup pip för enkel upphällning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Kvantitet | 1 st |