Läs mer
Kartell™ LDPE hink med pip
Beskrivning
- Mängd storlekar
- Lämplig för livsmedel
- Inbyggd djup pip för enkel upphällning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 1 st |