Läs mer
Kautex™ LDPE graderad hink med pip
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Diameter (metrisk) Botten:
193 mm
235 mm
Diameter (metrisk) Överst:
280 mm
316 mm
Höjd (metrisk):
300 mm
335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tjockvägg för stabilitet
- Graderad litervåg på insidan
- Plastbelagt stålhandtag
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 235 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 316 mm |
| Handtagsmaterial | Plastbelagt stål |
| Höjd (metrisk) | 335 mm |
| Inkluderar | Bärhandtag av plastbelagt stål |
| Visa mer |