Läs mer
Kautex™ LDPE graderad hink med pip
Produktkod. 10702722
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Diameter (metrisk) Botten:
193 mm
235 mm
Diameter (metrisk) Överst:
280 mm
316 mm
Höjd (metrisk):
300 mm
335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) unitSize
10702722 10 l 193 mm 280 mm 300 mm Varje
10454261 15 l 235 mm 316 mm 335 mm Varje
17808127 15 l 235 mm 316 mm 335 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702722 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070588
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för stabilitet och lång livslängd, Kautex™ LDPE graderad hink med pip ger en robust behållare för dispensering, sändning av prover, blandning, överföring och transport.
  • Tjockvägg för stabilitet
  • Graderad litervåg på insidan
  • Plastbelagt stålhandtag
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Examen Ja
Material LDPE
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 193 mm
Diameter (metrisk) Överst 280 mm
Handtagsmaterial Plastbelagt stål
Höjd (metrisk) 300 mm
Inkluderar Bärhandtag av plastbelagt stål
Kvantitet 1 st