Läs mer
Kautex™ LDPE skopor
Färg:
Mörkgrå
Vitt
Handtagsmaterial:
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tjockväggig, mycket stabil
- Graderad literskala på insidan
- Industri- och laboratoriehinkar: Plastbelagt stålhandtag, Vit
- Byggarens ’hink: Rostskyddat handtag, Mörkgrå
- dispensering
- skickar prover
- blandning
- överföra
- transport
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 212 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 253 mm |
| Handtagsmaterial | Plastbelagt stål |
| Höjd (metrisk) | 279 mm |
| Inkluderar | Bärhandtag av plastbelagt stål |
| Kvantitet | 1 st |