Läs mer
Kautex™ LDPE skopor
Produktkod. 15921401
Change view
Färg:
Mörkgrå
Vitt
Handtagsmaterial:
Plastbelagt stål
Rostfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Handtagsmaterial unitSize
15921401 Mörkgrå Rostfri Paket med 10
10569241 Mörkgrå Rostfri Varje
10119850 Vitt Plastbelagt stål Varje
17818117 Vitt Plastbelagt stål -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15921401 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070587
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med tjocka väggar för stabilitet och lång livslängd. Kautex™ LDPE-hinkar ger en robust behållare och ett starkt stödhandtag för en mängd olika användningsområden.
  • Tjockväggig, mycket stabil
  • Graderad literskala på insidan
  • Industri- och laboratoriehinkar: Plastbelagt stålhandtag, Vit
  • Byggarens ’hink: Rostskyddat handtag, Mörkgrå
Ansökan:
  • dispensering
  • skickar prover
  • blandning
  • överföra
  • transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 10 L
Examen Ja
Material LDPE
Färg Mörkgrå
Diameter (metrisk) Botten 212 mm
Diameter (metrisk) Överst 253 mm
Handtagsmaterial Rostfri
Höjd (metrisk) 279 mm
Inkluderar Rostskyddat handtag
Kvantitet 1 st