Läs mer
Kautex™ LDPE skopor
Produktkod. 17818117
Change view
Färg:
Mörkgrå
Vitt
Handtagsmaterial:
Plastbelagt stål
Rostfri
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Handtagsmaterial Förpackningsstorlek
17818117 Vitt Plastbelagt stål -
10569241 Mörkgrå Rostfri Varje
15921401 Mörkgrå Rostfri Paket med 10
10119850 Vitt Plastbelagt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17818117 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 SEK
    2282.46 SEK / Paket med 10
    Save 602.54 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Designad med tjocka väggar för stabilitet och lång livslängd. Kautex™ LDPE-hinkar ger en robust behållare och ett starkt stödhandtag för en mängd olika användningsområden.
  • Tjockväggig, mycket stabil
  • Graderad literskala på insidan
  • Industri- och laboratoriehinkar: Plastbelagt stålhandtag, Vit
  • Byggarens ’hink: Rostskyddat handtag, Mörkgrå
Ansökan:
  • dispensering
  • skickar prover
  • blandning
  • överföra
  • transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Examen Ja
Material LDPE
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 212 mm
Diameter (metrisk) Överst 253 mm
Handtagsmaterial Plastbelagt stål
Höjd (metrisk) 279 mm
Inkluderar Bärhandtag av plastbelagt stål
Kvantitet 1 st