Läs mer
behr Labor-Technik™ LDPE, Behållare Vit, Med kran
Produktkod. 10548491
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
30 L
Mått (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
10548491 10 L 280 x 190 x 320 mm Varje
10746991 5 L 240 x 160 x 240 mm -
10708331 30 L 420 x 280 x 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10548491 Leverantör behr Labor-Technik™ Leverantörsnummer B00176988
Kapsel med svetsad kran. Den svetsade kranen gör skillnaden– behroplast™ kapslar gjorda av polyeten
  • Enkel transport av behrotest&tradecanistern
    • Utrymmesbesparande injicerat handtag
      • Lätt att ta bort vätskor
        • Mycket enkel borttagning med den svetsade behrotest&tradetap
          • Praktiska mått
            • Utrymmesbesparande förvaring
              • Genomskinlig behållare
                • Vätskenivån direkt i sikte
                  • Individuellt packade kapslar
                    • Skydd mot skador och nedsmutsning
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Behållare, vit genomskinlig, med kran, 10 L
Mått (L x B x H) 280 x 190 x 320 mm
Höjd (metrisk) 320 mm
Inkluderar Svetsad Hahn
Längd (metrisk) 280 mm
Material LDPE
Produkttyp Kanister
Bredd (metrisk) 190 mm