Läs mer
behr Labor-Technik™ LDPE, Behållare Vit, Med kran
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
30 L
Mått (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel transport av behrotest&tradecanistern
- Utrymmesbesparande injicerat handtag
- Lätt att ta bort vätskor
- Mycket enkel borttagning med den svetsade behrotest&tradetap
- Praktiska mått
- Utrymmesbesparande förvaring
- Genomskinlig behållare
- Vätskenivån direkt i sikte
- Individuellt packade kapslar
- Skydd mot skador och nedsmutsning
- Individuellt packade kapslar
- Vätskenivån direkt i sikte
- Genomskinlig behållare
- Utrymmesbesparande förvaring
- Praktiska mått
- Mycket enkel borttagning med den svetsade behrotest&tradetap
- Lätt att ta bort vätskor
- Utrymmesbesparande injicerat handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Stängningsfärg | Vit Genomskinlig |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Beskrivning | Behållare, vit genomskinlig, med kran, 5 L |
| Mått (L x B x H) | 240 x 160 x 240 mm |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Längd (metrisk) | 240 mm |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Visa mer |