Läs mer
Buerkle™ LDPE rektangulär behållare
Produktkod. 10106310 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
23 l
45 l
48 l
50 l
150 l
155 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10106310 23 l
10044343 48 l
15366583 50 l
10751411 45 l
10618291 150 l
15266430 155 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Beroende på temperatur och förväntat innehåll kan de rektangulära behållarna behöva förstärkas med en ram. Vänligen fråga oss.
Produktkod. 10106310 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34400235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beroende på temperatur och förväntat innehåll kan de rektangulära behållarna behöva förstärkas med en ram. Vänligen fråga oss.
LDPE rektangulär behållare för olika applikationer. Producerad sömlöst och avstressande med LaboPlast™ sintringsmetod. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar ett optimalt förhållande mellan väggtjocklek och fyllnadslast.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Spricksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Material LDPE
Form Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 23 l
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (metrisk) 410 mm
Längd (metrisk) 220 mm
Antal per förpackning 1 st.
Bredd (metrisk) 220 mm