Läs mer
Buerkle™ LDPE rektangulär behållare
Produktkod. 15366583 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
23 l
45 l
48 l
50 l
150 l
155 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15366583 50 l
10106310 23 l
10044343 48 l
10751411 45 l
10618291 150 l
15266430 155 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Beroende på temperatur och förväntat innehåll kan de rektangulära behållarna behöva förstärkas med en ram. Vänligen fråga oss.
Produktkod. 15366583 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34400505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3050.00 SEK
    2772.93 SEK / Paket med 1
    Save 277.07 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Beroende på temperatur och förväntat innehåll kan de rektangulära behållarna behöva förstärkas med en ram. Vänligen fråga oss.
LDPE rektangulär behållare för olika applikationer. Producerad sömlöst och avstressande med LaboPlast™ sintringsmetod. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar ett optimalt förhållande mellan väggtjocklek och fyllnadslast.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Spricksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Nej
Graderad No
Material LLDPE
Form Rektangulär
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Kvantitet 1 st.