Läs mer
Gilac™ Nestbar rektangulär förstärkt behållare
Beskrivning
- 400 x 300 rektangulär matbehållare av plast
- Förstärkt behållare
- Utmärkt mekaniskt motstånd: tillverkad av lågdensitetspolyeten för ökad stöttålighet
- Enastående hållbarhet även vid intensiv användning
- För lagring under noll och omgivningstemperatur (-15 °C till +60 C) °och transport av råvaror
- Inga luckor eller överlappningar
- Maskintvättbar
- Täckande lock för ökad hygien, tillval
- Stapelbar utan lock
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor
- Designad i samarbete med vårdpersonal
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Matlåda |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 14,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 l |
| Certifikat och efterlevnad | Food Contact Certifierad |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Längd (engelska) | 21,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 555 mm |
| Visa mer |